Learn More
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405820 1 g 1g
11415820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11405820 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26467.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4771-47-5 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4771-47-5
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.562
Numéro MDL MFCD00007087
Clé InChI VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-nitro, 3-chloro-2-nitrobenzoicacid, 3-chloro-2-nitro-benzoic acid, chlornitrobenzoesaure, pubchem11043, chloro-2-nitrobenzoic acid, acmc-209ka6, 3-chloro2-nitrobenzoic acid, ksc237s1n
CID PubChem 20902
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 234°C to 240°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2109828
Poids de la formule 201.57
Pourcentage de pureté 97%