Learn More
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 4771-47-5 |
| Formule moléculaire | C7H4ClNO4 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.56 |
| Poids de la formule | 200.9829 |