Learn More
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30354730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30354730 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3811105G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 201.56
Poids de la formule 200.9829