Learn More
3-chloro-3-méthylhexane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11429776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429776 5 g 5g
11439776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20277.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43197-78-0
Formule moléculaire C7H15Cl
Poids moléculaire (g/mol) 134.65
Numéro MDL MFCD00060778
Clé InChI UTKDCNDVTOWUHW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme hexane, 3-chloro-3-methyl, acmc-20an6z, 3-chlor-3-methyl-hexan, hexane,3-chloro-3-methyl
CID PubChem 142659
Nom IUPAC 3-chloro-3-methylhexane
SMILES CCCC(C)(Cl)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-3-methylhexane
Densité 0.879
Point d’ébullition 135°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Formule linéaire CH3CH2CH2CCl(CH3)CH2CH3
Indice de réfraction 1.4265
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 134.65
Pourcentage de pureté 97%