Learn More
3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline, TRC
Code produit 30350162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350162 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350162 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3776505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
CAS 202197-26-0
Formule moléculaire C13 H11 Cl F N O
Quantité 5 g
Synonyme 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzenamine, 3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline, 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline, 4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chloroaniline, [3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine, GW 397339X, Lapatinib related, GW572016X, GW562778B, GW684529A, GW680445X, GW621412X, GW671286X, GW607864X, GW560231C, GW574783C, GW680835A, GW696252X, Lapatinib related, GW 397339X, GW 359812X, GR 211784X, GW 404735X, GW 443025X, GSK 203025A, GW 394943X, GW 834380, GSK 726595A
Formule InChI InChI=1S/C13H11ClFNO/c14-12-7-11(16)4-5-13(12)17-8-9-2-1-3-10(15)6-9/h1-7H,8,16H2
SMILES Nc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cl)c1
Nom IUPAC 3-chloro-4-[(3-fluorophényl)méthoxy]aniline
Poids moléculaire (g/mol) 251.68
Poids de la formule 251.0513