Learn More
3-Chloro-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464857 1 g 1g
15474857 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32169.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 131986-28-2 | Molecular Formula: C7H4ClN3S | Molecular Weight: 197.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131986-28-2
Formule moléculaire C7H4ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 197.64
Numéro MDL MFCD03066187
Clé InChI CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
CID PubChem 10488164
Nom IUPAC 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole
SMILES ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazole
Point de fusion 56°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.65
Pourcentage de pureté 95%
RUO – Research Use Only
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.