Learn More
3-Chloro-4-(dibromométhyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, TRC
Code produit 30364741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364741 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364741 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3656605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
CAS 132059-52-0
Formule moléculaire C5H3Br2ClO3
Quantité 5 mg
Synonyme BMX 2
Formule InChI InChI=1S/C5H3Br2ClO3/c6-3(7)1-2(8)5(10)11-4(1)9/h3-4,9H
SMILES OC1OC(=O)C(=C1C(Br)Br)Cl
Nom IUPAC 4-chloro-3-(dibromométhyl)-2-hydroxy-2H-furane-5-une
Poids moléculaire (g/mol) 306.34