Learn More
3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluorure,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304246 5 g 5g
11394236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19322.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101646-02-0 | Molecular Formula: C7H2ClF4NO2 | Molecular Weight: 243.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101646-02-0
Formule moléculaire C7H2ClF4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 243.54
Numéro MDL MFCD00674108
Clé InChI JVOKKJHIEVEFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-2-fluoro-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitro-trifluoromethylbenzene
CID PubChem 2736565
Nom IUPAC 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)C(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Densité 1.61
Point d’ébullition 200°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 5436538
Poids de la formule 243.55
Pourcentage de pureté 98%