Learn More
3-chloro-4-fluorobenzène-1-thiol, Tech., Thermo Scientific™
Product Code. 10602665
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10602665 10 g Flacon en verre ambré 10g
10420944 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10602665 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL00315EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 60811-23-6
Formule moléculaire C6H3ClFS
Poids moléculaire (g/mol) 161.60
Numéro MDL MFCD00052938
Clé InChI SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
CID PubChem 2734197
Nom IUPAC 3-chloro-4-fluorobenzénéthiol
SMILES FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 162.61
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique