Learn More
Acide 3-chloro-4-fluorobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449777
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449777 25 g 25g
11429777 1 g 1g
11439777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22755.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 144432-85-9 | C6H5BClFO2 | 174.362 g/mol
3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid is used as a reactant for Rh-catalyzed asymmetric addition reactions, palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reaction and Suzuki-Miyaura coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-Chloro-4-fluorobenzèneboronique est utilisé comme réactif pour les réactions d’addition asymétriques catalysées par le Rh, la réaction de couplage croisé oxydatif catalysée par le palladium et le couplage Suzuki-Miyaura.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144432-85-9
Formule moléculaire C6H5BClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.362
Numéro MDL MFCD00051800
Clé InChI WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boranediol, 4-fluoro-3-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-4-fluoro phenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl, b-3-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, pubchem1780
CID PubChem 2734660
Nom IUPAC Acide(3-chloro-4-fluorophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid
Point de fusion 255°C to 260°C
Quantité 25 g
Beilstein 7369789
Poids de la formule 174.37
Pourcentage de pureté 98%