Learn More
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493544 25 g 25g
11483544 5 g 5g
11403554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493544 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11222.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 91170-93-3 | C6H3Cl2FO2S | 229.046 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91170-93-3
Formule moléculaire C6H3Cl2FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 229.046
Numéro MDL MFCD00041444
Clé InChI DXFXNSNBZNELII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenylsulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5093, acmc-209r8d, ksc488g2p
CID PubChem 145222
Nom IUPAC Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densité 1.61
Point d’ébullition 104°C to 105°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.552
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 229.06
Pourcentage de pureté 98%