Learn More
3-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422658 25 g 25g
11412658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11422658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16670.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78068-85-6 | C7H3ClF4 | 198.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 78068-85-6
Formule moléculaire C7H3ClF4
Poids moléculaire (g/mol) 198.54
Numéro MDL MFCD00042207
Clé InChI BKHVEYHSOXVAOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-cholor-4-fluorobenzo-trifluoride, 3-chloro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 3-chloro-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CID PubChem 157153
Nom IUPAC 2-chloro-1-fluoro-4-(trifluorométhyle)benzène
SMILES FC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Densité 1.49
Point d’ébullition 137°C
Point d’éclair 42°C (108°F)
Indice de réfraction 1.4355
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 4309386
Poids de la formule 198.55
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.