Learn More
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluorure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| CAS | 78068-85-6 |
| Formule moléculaire | C7H3ClF4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H3ClF4/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)9/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-chloro-1-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.55 |
| Poids de la formule | 197.9859 |