Learn More
3-Chloro-4-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486977 5 g 5g
11496977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14382.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2613-23-2 | C6H4ClFO | 146.545 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2613-23-2
Formule moléculaire C6H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 146.545
Numéro MDL MFCD00002257
Clé InChI ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenol, pubchem1492, pubchem2856, 3-chloro-4-fluorophe, 3-chloro4-fluorophenol, acmc-209goi, 4-fluoro-3-chlorophenol, 3-chloro-4-fluorophenol, ksc204s3j
CID PubChem 75790
Nom IUPAC 3-chloro-4-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorophenol
Point de fusion 38°C to 43°C
Point d’ébullition 103°C to 104°C (11 mmHg)
Point d’éclair 108°C (226°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3236443
Poids de la formule 146.55
Pourcentage de pureté 97%