Learn More
Isocyanate de 3-chloro-4-fluorophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11323056 1 g 1g
11333056 5 g -
11343056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11323056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10891.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50529-33-4 | C7H3ClFNO | 171.555 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50529-33-4
Formule moléculaire C7H3ClFNO
Poids moléculaire (g/mol) 171.555
Numéro MDL MFCD00037037
Clé InChI XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 3-chloro-4-fluorophenylisocyanate, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanato, 3-chloro-4-fluorobenzenisocyanate, pubchem5024, acmc-20an6r, 3-chloro-4-fluoro-phenylisocyanate, 3-chloro-4-fluorophenyl-isocyanate, 3-chloro-4-fluoro phenyl isocyanate
CID PubChem 2734632
Nom IUPAC 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Point d’ébullition 44°C (17 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 973324
Poids de la formule 171.56
Pourcentage de pureté 98%