Learn More
Acide 3-chloro-4-fluorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit p-7028709
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15483387 250 mg 250mg
11322099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26114.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705-79-3
Formule moléculaire C8H6ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 188.58
Numéro MDL MFCD01631555
Clé InChI WGODGMOMOMNTRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-3-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 3-chloro-4-fluorobenzeneacetic acid, 3-chloro-4-fluorphenylaceticacid, pubchem4260, acmc-1bkfs, ksc376s9h, rarechem al bo 0953, 3-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid
CID PubChem 2773721
Nom IUPAC acide 2-(3-chloro-4-fluorophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
Point de fusion 55°C to 58°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.59
Pourcentage de pureté 98%