Learn More
Acide 3-chloro-4-fluorophénylacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid |
| CAS | 705-79-3 |
| Formule moléculaire | C8H6ClFO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 3-Chloro-4-fluorobenzeneacetic Acid, 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6ClFO2/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(F)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(3-chloro-4-fluorophényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.58 |
| Poids de la formule | 188.004 |