Learn More
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10447212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10447212 1 g Flacon en verre 1g
10560542 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10447212 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367680010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 144432-85-9
Formule moléculaire C6H5BClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.362
Numéro MDL MFCD00051800
Clé InChI WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boranediol, 4-fluoro-3-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-4-fluoro phenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl, b-3-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, pubchem1780
CID PubChem 2734660
Nom IUPAC Acide(3-chloro-4-fluorophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Orange à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.37
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Powder