Learn More
Chlorhydrate de 3-chloro-4-fluorophénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489462 5 g -
11499462 25 g 25g
11409472 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489462 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10175.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 175135-74-7 | C6H7Cl2FN2 | 197.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175135-74-7
Formule moléculaire C6H7Cl2FN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.034
Numéro MDL MFCD00052267
Clé InChI DWCDDXINAZHRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chloro-4-fluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem3507, acmc-1c5q6, labotest-bb lt01147590, ksc494o5j, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazinehcl, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hcl
CID PubChem 44181777
Nom IUPAC (3-chloro-4-fluorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 197.04
Pourcentage de pureté 98%