Learn More
Chlorhydrate de 3-chloro-4-fluorophénylhydrazine, TRC
Code produit 30349100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30349100 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349100 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3491902.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 175135-74-7
Formule moléculaire C6H6ClFN2 . (HCl)
Quantité 2.5 g
Synonyme Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClFN2.ClH/c7-5-3-4(10-9)1-2-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(F)c(Cl)c1
Nom IUPAC (3-chloro-4-fluorophényl)hydrazine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 197.03
Poids de la formule 195.997