Learn More
3-chloro-4’-fluoropropiophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494957 25 g 25g
11484957 5 g 5g
11359499 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21891.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 347-93-3 | C9H8ClFO | 186.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 347-93-3
Formule moléculaire C9H8ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 186.61
Numéro MDL MFCD00000991
Clé InChI AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4'-fluoropropiophenone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 3-chloro-1-4-fluorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl, p-fluoro-, a-chloropropiophenone, pubchem13250, acmc-1ctxg, ksc573a4j, 3-chloro-4'fluoropropiophenone, 3-chloro4'-fluoropropiophenone
CID PubChem 67672
Nom IUPAC 3-chloro-1-(4-fluorophényl)propan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Point de fusion 46°C to 49°C
Point d’ébullition 100°C to 103°C (3 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1866785
Poids de la formule 186.61
Pourcentage de pureté 97%