Learn More
3-Chloro-4'-fluoropropiophénone, TRC
Code produit 30362281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362281 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362281 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC585760100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
CAS 347-93-3
Formule moléculaire C9H8OFCl
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone, 1-(3-Chloropropanoyl)-4-fluorobenzene, 2-(p-Fluorobenzoyl)ethyl Chloride, 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl ketone, 2-Chloroethyl p-fluorophenyl ketone, NSC 36072, beta-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formule InChI InChI=1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
Nom IUPAC 3-chloro-1-(4-fluorophényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 186.61
Poids de la formule 186.0248