Learn More
3-chloro-4-fluorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459832 5 g 5g
11449832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459832 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10856.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60811-23-6 | C6H3ClFS | 161.60 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble (0,014 g/l) (25°C).
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60811-23-6
Formule moléculaire C6H3ClFS
Poids moléculaire (g/mol) 161.60
Numéro MDL MFCD00052938
Clé InChI SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
CID PubChem 2734197
Nom IUPAC 3-chloro-4-fluorobenzénéthiol
SMILES FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-fluorothiophenol
Point d’ébullition 68°C to 70°C (2 mmHg)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.014g/L) (25°C).
Poids de la formule 162.61
Pourcentage de pureté 97%