Learn More
3-chloro-4-hydroxyacétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15259305 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15259305 5 g 5g
15249305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15259305 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450080050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3964-54-3 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3964-54-3
Formule moléculaire C8H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.61
Numéro MDL MFCD01318123
Clé InChI JULKJDRBSRRBHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-3-chloro-4-hydroxyphenyl acetamide, 3-chloro-4-hydroxyacetanilide, 4-acetylamino-2-chlorophenol, 2-chloro-4-acetamidophenol, acetamide, n-3-chloro-4-hydroxyphenyl, 3'-chloro-4'-hydroxyacetanilide, zlchem 1169, paracetamol impurity c, chloro-4-acetamidophenol, 3-chloro-4-hydroxyacet anilide
CID PubChem 77579
Nom IUPAC N-(3-chloro-4-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Point de fusion 144.0°C to 146.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water
Poids de la formule 185.61
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide