Learn More
3'-Chloro-4'-hydroxyacétophénone, TRC
Code produit 30356640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356640 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356640 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3665801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 2892-29-7
Formule moléculaire C8 H7 Cl O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1-(3-chloro-4-hydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Poids de la formule 170.0135