Learn More
3'-Chloro-4'-hydroxyacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2892-29-7 |
| Formule moléculaire | C8 H7 Cl O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | 1-(3-chloro-4-hydroxyphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.59 |
| Poids de la formule | 170.0135 |