Learn More
3-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 128°C to 132°C |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 156.57 |
| Pourcentage de pureté | 98% |