Learn More
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325469 5 g 5g
11315469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50434.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2315-81-3 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2315-81-3
Formule moléculaire C7H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 153.565
Numéro MDL MFCD01567246
Clé InChI CRYPJUOSZDQWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-cyanophenol, 3-chloro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem4726, 4-cyano-2-chlorophenol, buttpark 4357-94, acmc-1clj1, pharmabridge p-1867, buttpark 43\57-94
CID PubChem 2735739
Nom IUPAC 3-chloro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Point de fusion 147°C to 149°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 95%