Learn More
3-Chloro-4-iodopyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15490799
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15490799 1 g 1g
15400809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15490799 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63866.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77332-79-7
Formule moléculaire C5H3ClIN
Poids moléculaire (g/mol) 239.44
Numéro MDL MFCD00272199
Clé InChI SQXBYRRNGPVSAU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12602200
Nom IUPAC 3-chloro-4-iodopyridine
SMILES C1=CN=CC(=C1I)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-iodopyridine
Point de fusion 104°C to 108°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme pyridine, 3-chloro-4-iodo, pubchem9822, acmc-1birm, 3-chloro-4-iodo-pyridine, pyridine,3-chloro-4-iodo, ksc644e7r, 3-chloro-4-iodopyridine
Poids de la formule 239.44
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide