Learn More
3’-Chloro-4’-méthoxyacétophénone, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11495540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495540 1 g 1g
11405550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495540 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25826.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37612-52-5
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD04973413
Clé InChI QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-methoxyacetophenone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl ethanone, 3'-chloro-4'-methoxyacetophenone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl, pubchem16367, 3-chloro-4-methoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-methoxy acetophenone, 3-cl-4-ch3o-c6h3-coch3
CID PubChem 520857
Nom IUPAC 1-(3-chloro-4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloro-4'-methoxyacetophenone
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 96%