Learn More
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque, 97 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid |
| Point de fusion | 217.0°C to 219.0°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 186.6 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.