Learn More
Acide 3-chloro-4-méthoxybenzoïque, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 15472222 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472222 25 g 25g
15452222 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472222 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458150250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 37908-96-6
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.6
Clé InChI IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
CID PubChem 169982
Nom IUPAC Acide3-chloro-4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 217.0°C to 219.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 186.6
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.