Learn More
Chlorhydrate de 3-chloro-4-méthoxybenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15410699
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410699 1 g 1g
15420699 5 g 5g
15430699 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63806.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41965-95-1
Formule moléculaire C8H11Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 208.082
Numéro MDL MFCD01211460
Clé InChI IKWWOZCEHOYKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride, 3-chloro-4-methoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-chloro-4-methoxybenzylamine hcl, 4-aminomethyl-2-chloroanisole hcl, 4-aminomethyl-2-chloroanisole hydrochloride, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl methanamine hydrochloride, acmc-1ambw, 3-chloro-4-methoxybenzylamine.hcl, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methoxy-, hydrochloride 1:1, chloromethoxybenzylaminehydrochloride
CID PubChem 2764287
Nom IUPAC 3-chloro-4-méthoxyphényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
Point de fusion 250°C to 255°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 208.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide