Learn More
Acide 3-chloro-4-méthoxyphénylboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10316264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10316264 5 g Flacon en verre 5g
10471854 1 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10316264 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427920050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 175883-60-0
Formule moléculaire C7H8BClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.40
Numéro MDL MFCD04039888
Clé InChI VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chloroanisole, 3-chloro-4-methoxyphenyl boranediol, boronic acid, 3-chloro-4-methoxyphenyl, akos brn-0653, 3-chloro-4, acmc-1c1io, ksc489k9h, 3-chloro-4-methoxyphenyl boronicacid
CID PubChem 3247522
Nom IUPAC acide (3-chloro-4-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 240°C to 250°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(Cl)B(OH)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.4
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement