Learn More
3-Chloro-4-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472787 250 g 250g
11462787 1000 g -
11329499 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15439.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-74-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-74-9
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.598
Numéro MDL MFCD00007773
Clé InChI RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-p-toluidine, 2-chloro-4-aminotoluene, 4-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylbenzenamine, 3-chloro-4-methylphenylamine, 1-amino-3-chloro-4-methylbenzene, 4-methyl-3-chloroaniline, p-toluidine, 3-chloro, gull toxicant
CID PubChem 7255
ChEBI CHEBI:37824
Nom IUPAC 3-chloro-4-méthylaniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-methylaniline
Point de fusion 22°C to 24°C
Densité 1.18
Point d’ébullition 236°C to 238°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Indice de réfraction 1.584
Quantité 250 g
Numéro UN UN2239
Beilstein 636511
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%