Learn More
Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10671313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10671313 1 g 1g
10475142 10 g -
10642305 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10671313 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00685DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 42413-03-6
Formule moléculaire C7H6Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 225.083
Numéro MDL MFCD00203987
Clé InChI GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
CID PubChem 259744
Nom IUPAC Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.09
Pourcentage de pureté 97%