Learn More
Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11359905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359905 25 g 25g
11339905 1 g 1g
11349905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19886.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42413-03-6
Formule moléculaire C7H6Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 225.083
Numéro MDL MFCD00203987
Clé InChI GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
CID PubChem 259744
Nom IUPAC Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 34°C to 38°C
Point d’ébullition 155°C to 156°C (19 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2364094
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 225.09
Pourcentage de pureté 99%