Learn More
3-chloro-4-méthylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10019661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10019661 10 g Flacon en verre ambré 10g
10009661 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10019661 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00917EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 67952-93-6
Formule moléculaire C8H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 155.625
Numéro MDL MFCD00014816
Clé InChI MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
CID PubChem 106225
Nom IUPAC (3-chloro-4-méthylphényl)méthanamine
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-chloro-4-methylbenzylamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 155.63
Pourcentage de pureté 97%