Learn More
Bromure de 3-chloro-4-méthylphénylmagnésium, 0,50 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490726 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15490726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54075.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-methylphenylmagnesium bromide
CAS 515158-85-7
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C7H6BrClMg
Numéro MDL MFCD11553191
Numéro UN UN2924
Synonyme 3-chloro-4-methylphenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 3-chloro-4-methylphenyl, 3-chloro-4-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, grignard reagent
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI MYJXIKNUSSYMAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
Nom IUPAC magnésium ; 1-chloro-2-méthylbenzène-5-ide ; Bromure
Poids moléculaire (g/mol) 229.78
CID PubChem 24807894
Poids de la formule 229.79
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M dans 2-MeTHF