Learn More
3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 30165-96-9 |
| Formule moléculaire | C6 H8 Cl N3 O S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol, Timolol Maleate Imp F (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2 |
| SMILES | Clc1nsnc1N2CCOCC2 |
| Nom IUPAC | 4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.67 |
| Poids de la formule | 205.0077 |