Learn More
3-chloro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314666 1 g 1g
11304666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32581.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 825-41-2 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
3-Chloro-4-nitroaniline is used as a pharmaceutical and medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-chloro-4-nitroaniline est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et médical.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 825-41-2
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.568
Numéro MDL MFCD00085922
Clé InChI LDSIOPGMLLPSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3-chloro-4-nitro, aniline, 3-chloro-4-nitro, 3-chlor-4-nitroanilin, 3-chloro-4-nitrobenzenamine, zlchem 908, pubchem9594, acmc-209ppd, 2-chloro-4-aminonitrobenzene, 4-amino-2-chloronitrobenzene, 3-chloro-4-nitro-phenylamine
CID PubChem 69996
Nom IUPAC 3-chloro-4-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-nitroaniline
Point de fusion 157°C to 161°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 95%