Learn More
3-chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole, Thermo Scientific™
Code produit 10109399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10109399 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10109399 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00274DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-chloro-4-(pyridin-3-yl)-1, 2, 5-thiadiazole
CAS 131986-28-2
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H4ClN3S
Numéro MDL MFCD03066187
Quantité 1 g
Synonyme 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
Clé InChI CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
Nom IUPAC 3-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 197.64
CID PubChem 10488164
Poids de la formule 197.64
Pourcentage de pureté 95%