Learn More
3’-chloro-4’-(trifluorométhoxy)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15468338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468338 5 g 5g
15426766 250 mg 250mg
15458338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61768.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3′-chloro-4′-(trifluorométhoxy)acétophénone est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129604-27-9
Formule moléculaire C9H6ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.59
Numéro MDL MFCD12545820
Clé InChI BUSQQCHYIYPNTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-chloro-4-trifluoromethoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxy acetophenone, intermediates-zcf02001, ethanone, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one
CID PubChem 14793273
Nom IUPAC 1-[3-chloro-4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Couleur Incolore
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 238.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide