Learn More
3-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15484417
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484417 250 mg 250mg
15474417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31785.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Ils sont utilisés comme solvants organiques et comme aromatisants.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air et du dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771581-60-3
Formule moléculaire C8H7ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 225.595
Numéro MDL MFCD06212980
Clé InChI OVFDZNSGNUXERC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 3-chloro-4-trifluoromethoxy benzylamine, 3-chloro-4-trifluoromethoxy benzylamine, jrd, 3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl methylamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-trifluoromethoxy
CID PubChem 53414455
Nom IUPAC [3-chloro-4-(trifluorométhoxy)phényl]méthanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Indice de réfraction 1.476
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 225.6
Pourcentage de pureté 97%