Learn More
Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470396 250 mg 250mg
15460396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53120.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 847756-88-1 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 847756-88-1
Formule moléculaire C7H5BClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.37
Numéro MDL MFCD03788417
Clé InChI OCHKTAGGJMWISO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-borono-2-chlorobenzotrifluoride, boronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem23707, acmc-209pwg
CID PubChem 3772958
Nom IUPAC Acide [34-chloro--(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 206°C to 212°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 224.38
Pourcentage de pureté 97%