Learn More
Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434717
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434717 1 g 1g
15444717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32038.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 115754-20-6 | C8H4ClF3O2 | 224.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115754-20-6
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.56
Numéro MDL MFCD04972755
Clé InChI UDXPRKSPAZWHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1c5tn, chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
CID PubChem 21180297
Nom IUPAC Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 158°C to 161°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.57
Pourcentage de pureté 97%