Learn More
Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Point de fusion | 158°C to 161°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 224.57 |
| Pourcentage de pureté | 97% |