Learn More
bromure de 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15414907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414907 1 g 1g
15424907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32212.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 361393-92-2
Formule moléculaire C8H5BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 273.477
Numéro MDL MFCD11519327
Clé InChI DRGNXDDQVUFCEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-trifluoromethylbenzylbromide, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, jrd, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl benzen, benzene, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl
CID PubChem 23512765
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)-2-chloro-1-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Indice de réfraction 1.5185
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 273.48
Pourcentage de pureté 97%