Learn More
3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15414547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414547 5 g 5g
15404547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31883.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, et intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 361393-93-3
Formule moléculaire C8H7ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 209.596
Numéro MDL MFCD04972759
Clé InChI GRCRXCBPWHSEOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-trifluoromethyl benzylamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl amine, 3-chloro-4-trifluoromethylbenzylamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzylamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem4394, ksc575s7b
CID PubChem 23512744
Nom IUPAC [3-chloro-4-(trifluorométhyl) phényl] méthanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 209.6
Pourcentage de pureté 97%