Learn More
3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azépine (>90 %), TRC
Code produit 30351076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30351076 1 g 1g
30351077 500 mg 500mg
30364481 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30351076 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3650751G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51551-41-8
Formule moléculaire C17 H17 Cl2 N
Poids moléculaire (g/mol) 306.23
Nom IUPAC 2-chloro-11-(3-chloropropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine
SMILES ClCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azep
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H17Cl2N/c18-10-3-11-20-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-8-9-15(19)12-17(14)20/h1-2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2
Poids de la formule 305.0738